MilliporeSigma
S84655
6-CHLORO-3-(2-(4-FLUORO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H10ClFN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.722
MDL number:
Other Notes