MilliporeSigma
S83209
N-(8-AZIDO-6-METHOXY-2-PHENYL-HEXAHYDRO-PYRANO(3,2-D)(1,3)DIOXIN-7-YL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H22N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
410.433
MDL number:
Other Notes