MilliporeSigma
S80803
(4-METHOXY-3,6-DIOXO-CYCLOHEXA-1,4-DIENYLMETHYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H22ClO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
448.89
MDL number:
Other Notes