MilliporeSigma
S671355
DIMETHYL 2-(N-(2,4,5,7-TETRANITROFLUOREN-9-YLIDENE)AMINOXY)SUCCINATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H13N5O13
Número de CAS:
Peso molecular:
519.341
MDL number:
Other Notes