MilliporeSigma
S52516
1,8,10,10,11,12-HEXAMETHYL-TRICYCLO(6.2.2.0(2,7))DODECA-2,4,6,11-TETRAEN-9-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
254.375
MDL number:
Other Notes