MilliporeSigma
S31128
1,3-BIS-(ALPHA-ME-BENZYLIDENE-AMINO)-GUANIDINE, HYDROGEN IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H20IN5
Número de CAS:
Peso molecular:
421.287
MDL number:
Other Notes