MilliporeSigma
S246042
N-(4-{4-[(ANILINOCARBONYL)AMINO]BENZYL}PHENYL)-N'-PHENYLUREA
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H24N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
436.518
MDL number:
Other Notes