MilliporeSigma
S240737
2,4,6-TRIMETHYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
267.328
MDL number:
Other Notes