MilliporeSigma
S19934
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-CHLORO-PHENYLSULFANYL)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13Cl4NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
409.164
MDL number:
Other Notes