MilliporeSigma
S193224
PHTHALIC ACID BIS-(3-(3,5-DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY-PHENYL)-PROPYL) ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C42H58O6
Número de CAS:
Peso molecular:
658.927
MDL number:
Other Notes