MilliporeSigma
R974897
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14BrClN4OS3
Número de CAS:
Peso molecular:
513.887
MDL number:
Other Notes