MilliporeSigma
R966665
N-[(Z)-1-{[(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)AMINO]CARBONYL}-2-(4-ISOPROPYLPHENYL)ETHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H26N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
426.539
MDL number:
Other Notes