MilliporeSigma
R963259
2-{4-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-PIPERAZINYL}-N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H29BrN4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
521.481
MDL number:
Other Notes