MilliporeSigma
R961388
N-(6-CHLORO-2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)-2-THIOPHENECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H12ClN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
353.833
MDL number:
Other Notes