MilliporeSigma
R920681
7-ET-1,3-DIMETHYL-8-((2-OXO-2-PHENYLETHYL)THIO)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H18N4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
358.422
MDL number:
Other Notes