MilliporeSigma
R919195
2-CHLOROBENZALDEHYDE (1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-7-PROPYL-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H19ClN6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
374.833
MDL number:
Other Notes