MilliporeSigma
R914169
4-METHOXYBENZALDEHYDE (4-(4-CHLOROPHENYL)-5-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H16ClN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
357.865
MDL number:
Other Notes