MilliporeSigma
R903833
2-(2-FLUOROANILINO)-9-ME-4-OXO-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDINE-3-CARBALDEHYDE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13FN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.306
MDL number:
Other Notes