MilliporeSigma
R896365
2-FLUORO-N-(1-(1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19F2N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
391.424
MDL number:
Other Notes