MilliporeSigma
R885401
2-((E)-{[3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)-5-(DIETHYLAMINO)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H29N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
423.584
MDL number:
Other Notes