MilliporeSigma
R879363
(5Z)-2-(1-AZEPANYL)-5-{[3-(4-ETHOXY-3-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H30N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
486.641
MDL number:
Other Notes