MilliporeSigma
R865834
8-[(2-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3-DIMETHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H19ClN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
390.895
MDL number:
Other Notes