MilliporeSigma
R858838
N-(2-FURYLMETHYL)-2-((1-PHENYL-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H13N5O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
315.356
MDL number:
Other Notes