MilliporeSigma
R857467
2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H18F3N3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
501.553
MDL number:
Other Notes