MilliporeSigma
R835056
ETHYL 2-[2-(2-FLUOROPHENYL)-4-HYDROXY-3-(4-METHYLBENZOYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H21FN2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
480.519
MDL number:
Other Notes