MilliporeSigma
R806838
1-(2-(4-(2,5-DI-ME-1H-PYRROL-1-YL)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C31H25N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
487.563
MDL number:
Other Notes