MilliporeSigma
R796670
ETHYL 2,7-DIMETHYL-5-(3-NITROPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H17N3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
375.406
MDL number:
Other Notes