MilliporeSigma
R791687
4-BROMO-2-(((4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H22BrN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
424.344
MDL number:
Other Notes