MilliporeSigma
R741582
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-(5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H20N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
380.407
MDL number:
Other Notes