MilliporeSigma
R716782
DIETHYL 4-[5-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H23Cl2NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
464.349
MDL number:
Other Notes