MilliporeSigma
R716642
4-BROMO-N-(3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H13BrN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
389.273
MDL number:
Other Notes