MilliporeSigma
R712299
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-2-(4-BUTYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H28N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
416.525
MDL number:
Other Notes