MilliporeSigma
R708577
2-AMINO-3,5-DIBROMO-N'-(4-HYDROXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H11Br2N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
413.071
MDL number:
Other Notes