MilliporeSigma
R701122
2-((4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL)-N-PHENYLHYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H23N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
357.478
MDL number:
Other Notes