MilliporeSigma
R689076
ETHYL 7-BENZOYL-3-(4-FLUOROPHENYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17FN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
388.402
MDL number:
Other Notes