MilliporeSigma
R684139
4-BROMOBENZALDEHYDE (4-(4-ETHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H16BrN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
402.316
MDL number:
Other Notes