MilliporeSigma
R682594
7-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY)-3-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H13ClFNO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
401.847
MDL number:
Other Notes