MilliporeSigma
R681520
2-HEXYL-3-HYDROXY-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
300.401
MDL number:
Other Notes