MilliporeSigma
R676160
N-(4-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBONYL)AMINO)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H13Cl2N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
338.196
MDL number:
Other Notes