MilliporeSigma
R675415
(5-(ANILINOMETHYLENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H10N2O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
294.353
MDL number:
Other Notes