MilliporeSigma
R666718
7-BUTYL-3-METHYL-8-(4-MORPHOLINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H21N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
307.355
MDL number:
Other Notes