MilliporeSigma
R651494
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H25N5O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
487.585
MDL number:
Other Notes