MilliporeSigma
R634360
2-((4,6-DIMETHYL-2-PYRIMIDINYL)THIO)-N'-(4-HYDROXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H16N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
316.384
MDL number:
Other Notes