MilliporeSigma
R607924
ETHYL 2-((8-METHYL-2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20O5
Número de CAS:
Peso molecular:
352.391
MDL number:
Other Notes