MilliporeSigma
R607495
N'-(9H-FLUOREN-9-YLIDENE)-2-(4-METHYLPHENYL)-4-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H21N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
439.521
MDL number:
Other Notes