MilliporeSigma
R583111
2-AMINO-4-(2-METHOXYPHENYL)-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H16N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
328.374
MDL number:
Other Notes