MilliporeSigma
R583022
2-AMINO-4-(4-ETHOXYPHENYL)-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
342.401
MDL number:
Other Notes