MilliporeSigma
R570729
7-((2-CHLOROBENZYL)OXY)-8-HEXYL-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H27ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
410.945
MDL number:
Other Notes