MilliporeSigma
R565261
TERT-BUTYL ((6-CHLORO-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H17ClO5
Número de CAS:
Peso molecular:
324.764
MDL number:
Other Notes