MilliporeSigma
R563048
ETHYL 5-ACETYL-2-({[(2E)-2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)HYDRAZINO]CARBONYL}AMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H19N3O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
417.444
MDL number:
Other Notes